missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Futibatinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485907 5 mg -
16479726 50 mg -
16463178 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16485907 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1008185mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Futibatinib (TAS-120) is an orally bioavailable, highly selective, and irreversible FGFR inhibitor, with IC50s of 3.9, 1.3, 1.6, and 8.3 nM for FGFR 1-4, respectively. Futibatinib inhibits mutant and wild-type FGFR2 with similar IC50s (wild-type FGFR2=0.9 nM; V5651=1-3 nM; N550H=3.6 nM; E566G=2.4 nM).

Futibatinib (TAS-120) is an orally bioavailable, highly selective, and irreversible FGFR inhibitor, with IC50s of 3.9, 1.3, 1.6, and 8.3 nM for FGFR 1-4, respectively. Futibatinib inhibits mutant and wild-type FGFR2 with similar IC50s (wild-type FGFR2=0.9 nM

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Futibatinib
CAS 1448169-71-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N6O3
Menge 5 mg
Synonym TAS-120
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 29 mg/mL (69.30 mM)
SMILES O=C(C=C)N(C1)CC[C@@H]1N(N=C2C#CC3=CC(OC)=CC(OC)=C3)C4=C2C(N)=NC=N4
Molekulargewicht (g/mol) 418.45
Formelmasse 418.45
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.