Learn More
Molecular Probes™ FxCycle™ Far Red Stain
Artikelnummer. 10003774
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10003774
Marke: Molecular Probes™ F10348
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FxCycle™ Tiefroter Farbstoff
FxCycle™ tiefroter Farbstoff (F10348) wird in Kombination mit RNAse zur durchflusszytometrischen Analyse des DNA-Gehalts in fixierten Zellen verwendet. Dieser Farbstoff nutzt die allgemein verfügbaren 633⁄5 nm-Anregungsquellen mit Emissionen bei 660 nm. Mit mehrfarbigen Zellzyklusstudien, die mit Durchflusszytometrie möglich sind, ist es oft erforderlich, den DNA-Gehalt auf alternativen Lasern zu analysieren, um die gängigen 488-nm-Laser- und Nachweiskanäle für andere Marker zu erhalten. Der FxCycle™ Tiefrot-Farbstoff ist gut für die beliebte Rotlaserlinie geeignet und eine gute Wahl für die DNA-Inhaltsanalyse in mehrfarbigen Zellzyklus-Studien.
Hier finden Sie einen Leitfaden für alle Produkte zur Zellzyklus-Analyse von fixierten und lebenden Zellen in der Durchflusszytometrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 5 Fläschchen mit FxCycle™ tiefrotem Farbstoff. Bei ≤ -20 °C und vor Licht geschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp FxCycle™ Tiefroter Farbstoff
Emission 633
Form Flüssig
Produktlinie FxCycle, Molecular Probes
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Subzelluläre Lokalisation Nukleinsäuren