Learn More
Molecular Probes™ FxCycle™ Violet Stain
Artikelnummer. 10093764
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10093764 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10093764 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. F10347
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FxCycle™ Violetter Farbstoff
Der FxCycle™ Violett-Farbstoff (F10347) wird für die durchflusszytometrische Analyse des DNA-Gehalts in fixierten Zellen verwendet. Dieser Farbstoff wird mit einem 405⁄407 nm-Laser angeregt, wobei die Emission in einem 450⁄50 BP-Filter (oder gleichwertig) wird. Dieser Farbstoff ist DNA-selektiv, sodass RNAse nicht erforderlich ist. Mit mehrfarbigen Zellzyklusstudien, die mit Durchflusszytometrie möglich sind, ist es oft erforderlich, den DNA-Gehalt auf alternativen Lasern zu analysieren, um die gängigen 488-nm-Laser- und Nachweiskanäle für andere Marker zu erhalten. Der FxCycle™ Violett-Farbstoff ist gut für die beliebte Violettlaserlinie geeignet und eine gute Wahl für die DNA-Inhaltsanalyse in mehrfarbigen Zellzyklus-Studien.
Hier finden Sie einen Leitfaden für alle Produkte zur Zellzyklus-Analyse von fixierten und lebenden Zellen in der Durchflusszytometrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 5 Fläschchen mit FxCycle™ violettem Farbstoff (100 μg pro Fläschchen). Bei 2 bis 8 °C und vor Licht geschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Produkttyp Färben
Farbstofftyp FxCycle™ Violetter Farbstoff
Emission 358⁄461
Form Flüssig
Format Röhrchen
Produktlinie FxCycle, Molecular Probes
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Nukleinsäuren