Learn More
FYCO1 Antibody (OTI9D1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen FYCO1
Klon OTI9D1
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306418
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45026-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306439
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45026-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
FYCO1 Monoclonal antibody specifically detects FYCO1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
FYCO1
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
79443
IgG1
>95%
Antibody
OTI9D1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
DKFZp779K1152, FLJ13335, FYVE and coiled-coil domain containing 1, FYVE and coiled-coil domain-containing protein 1, MGC126517, RUFY3, RUN and FYVE domain containing 3, ZFYVE7MGC126519, Zinc finger FYVE domain-containing protein 7
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1102-1187 of human FYCO1 (NP_078789) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.