missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FZR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | FZR1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.22 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16845964
|
Proteintech
16368-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16835964
|
Proteintech
16368-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
FZR is a 7WD domain family member implicated in cell cycle regulation of Drosophila and yeast. It has been shown that the over expression of fzr proteins increases natural killer cell-mediated cell death and as a result, suppresses tumor growth. The fzr protein is essential for cyclosome activity.Spezifikation
| FZR1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9R1K5, Q9UM11 | |
| 314642, 51343, 56371 | |
| FZR1 Fusion Protein Ag9201 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| FZR1 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CDC20 like protein 1, CDC20C, CDH1, Cdh1/Hct1 homolog, Fizzy related protein homolog, FYR, FZR, FZR1, FZR2, HCDH, HCDH1, KIAA1242 | |
| Fzr1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts