Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
Artikelnummer. 15486439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486439 100 mg 100 Milligramm
15496439 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486439 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64528.MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36099-95-3 | C16H19N3O5, C16H19N3O5 | 333.34 g/mol
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein zelldurchlässiges Dipeptid, das als selektiver und reversibler peroxisomaler Proliferator-aktivierter Rezeptorantagonist fungiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36099-95-3
Summenformel C16H19N3O5
Synonym H-Trp-Glue-OH
Spezifikation
Menge 100 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges Dipeptid, das als selektiver und reversibler peroxisomaler Proliferator-aktivierter Rezeptorantagonist fungiert
Formelmasse 333,34g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest