Learn More
Thermo Scientific Chemicals G3335
Artikelnummer. p-7082410
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15496439
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64528.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 36099-95-3 | C16H19N3O5, C16H19N3O5 | 333.34 g/mol
A cell-permeable dipeptide that acts as a selective and reversible peroxisome proliferator-activated receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ein zelldurchlässiges Dipeptid, das als selektiver und reversibler peroxisomaler Proliferator-aktivierter Rezeptorantagonist fungiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36099-95-3
Summenformel C16H19N3O5
Synonym H-Trp-Glue-OH
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiges Dipeptid, das als selektiver und reversibler peroxisomaler Proliferator-aktivierter Rezeptorantagonist fungiert
Formelmasse 333,34g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel PWIQCLSQVQBOQV-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-[2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]pentanedioic acid
Molekulargewicht (g/mol) 333.34