Learn More
Saint-Gobain GA Rubber Tubing
Marke:  Saint-Gobain 70203010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11896291
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Made according to GLP requirements, FDA compliant
Rubber
10 m
General laboratory use
Amber
70°C
2 mm
4 mm
1 mm
-25°C
Flexible