missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gabapentin, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7077708 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15432202 1 g 1 Gramm
15442202 5 g 5 Gramm
15452202 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 15432202

Marke: Thermo Scientific Acros 458020010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Gabapentin, CAS-Nr. 60142-96-3, ist ein synthetisches Analogon des Neurotransmitters gamma-Aminobuttersäure mit antikonvulsiver und analgetischer Wirkung.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

  • Gabapentin ist ein wasserlösliches GABA-Analogon mit antikonvulsiver und analgetischer Wirkung
  • Der genaue Wirkmechanismus ist unbekannt; es wurde jedoch nachgewiesen, dass diese Verbindung die exzitatorische Neuronenaktivität hemmt, indem sie mit spannungsgesteuerten Calciumkanälen in kortikalen Neuronen interagiert

Verwendung

  • Gabapentin wurde als α2δ-Liganden verwendet, um zu untersuchen, ob der mit Allylisothiocyanat (AITC) sensibilisierte Wärmeaversions-Assay als Screening-Methode zur Identifizierung von präsumtiven Analgetika von Nutzen sein kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 60142-96-3
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
InChI-Schlüssel UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
PubChem CID 3446
ChEBI CHEBI:42797
IUPAC-Name 2-[1-(Aminomethyl)cyclohexyl]essigsäure
SMILES C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gabapentin
Schmelzpunkt 166.0°C
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel COOHCH2C6H10CH2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 171.24

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.