Learn More
Invitrogen™ GABPB1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7B5F5)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
| Antigen | GABPB1 |
|---|---|
| Klon | 7B5F5 |
| Konzentration | 1.78 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30284012
|
Invitrogen™
MA557941 |
20 μL |
185.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30283338
|
Invitrogen™
MA557942 |
100 μL |
457.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Immunogen sequence: TSGIGQPIIV TMPDGQQVLT VPATDIAEET VISEEPPAKR QCIEIIENRV ESAEIEEREA LQKQLDEANR EAQKYRQQLL KKEQEAEAYR QKLEAMTRLQ TNKEAV.
Transcription factor capable of interacting with purine rich repeats (GA repeats). Necessary for the expression of the Adenovirus E4 gene.Spezifikation
| GABPB1 | |
| 1.78 mg/mL | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q06547 | |
| 2553 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 290-395 of human GABPB1 (NP_005245.2). | |
| Antibody |
| 7B5F5 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human | |
| GABPB1 | |
| BABPB2; E4TF1; E4TF1-47; E4TF1-53; E4Tf1B; GA binding protein subunit beta1; GA binding protein transcription factor beta subunit 1; GA binding protein transcription factor beta subunit 1 transcript variant gamma-2; GA binding protein transcription factor, beta subunit 1; GA repeat binding protein, beta 1; GA-binding protein subunit beta-1; Gabp beta1; GABP subunit beta-1; GABP subunit beta-2; GABPB; Gabpb1; GABPB-1; GABPB1-1; GABPB1-2; GABPB2; GABPB-2; NRF2B1; NRF2B2; Nuclear respiratory factor 2; RGD1560391; transcription factor E4TF1-47; Transcription factor E4TF1-53 | |
| GABPB1 | |
| Primary | |
| Protein A |