Learn More
Galactose 1-phosphate Potassium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451037
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16451037 50 mg 50 Milligramm
16444758 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451037 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113143A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Galactose 1-phosphate Potassium salt is is an intermediate in the galactose metabolism and nucleotide sugars.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galactose 1-phosphate Potassium salt
Physikalische Form Solid
CAS 19046-60-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H11K2O9P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslichkeitsinformationen H2O : 125 mg/mL (371.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(O[K])(O[K])O[C@H]1O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)CO
Molekulargewicht (g/mol) 336.32
Formelmasse 336.32
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research