Learn More
Galanthaminone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443826
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16443826 25 mg 25 Milligramm
16421238 5 mg -
16408808 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16443826 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYI0020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Galanthaminone (Narwedin) is a competitive and reversible cholinesterase (AChE) inhibitor; is used for the treatment of mild to moderate Alzheimer's disease and various other memory impairments.
Galanthaminone (Narwedin) is a competitive and reversible cholinesterase (AChE) inhibitor
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galanthaminone
CAS 510-77-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19NO3
Menge 25 mg
Synonym (-)-Narwedine Narwedin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C=C[C@@]23CCN(C)CC4=CC=C(OC)C(O[C@@]3([H])C1)=C24
Molekulargewicht (g/mol) 285.34
Formelmasse 285.34
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration