Learn More
GALK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GALK1 |
---|---|
Konzentration | 0.18 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894394
|
Proteintech
15284-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884394
|
Proteintech
15284-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Galactokinase is a major enzyme for the metabolism of galactose and its deficiency causes congenital cataracts in the adult population. GALK1 sequence shares the greatest level of conservation, 44.5% identity with that from E. coli and 34.6% amino acid identity with the product of the human GALK2 gene.Spezifikation
GALK1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P51570, Q9R0N0 | |
14635, 2584, 287835 | |
GALK1 Fusion Protein Ag7403 | |
Primary | |
-20°C | |
GALK1 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Galactokinase, galactokinase 1, Galactose kinase, GALK, GALK1, GK1 | |
Galk1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |