Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Retractable Ultra Fine Point Sharpie
Ready-to-use gamma irradiated pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
2515.00 €
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | CoC; Bestrahlungszertifikat |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17796899
|
Keystone Cleanroom Products
S01RETMARKBLK |
Schwarz |
2515.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17706909
|
Keystone Cleanroom Products
S01RETMARKBLUE |
Blau |
2515.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gamma irradiated
- Lot controlled
- Ready to use
- Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
- Minimize contamination risks
- Simplifies conformance to SOP's
- Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Spezifikation
Kunststoff | |
CoC; Bestrahlungszertifikat | |
Steril |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |