Learn More
Gamma-Polyglutaminsäure-Natriumsalz (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30421021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421021 25 g -
30421022 2.5 g -
30425441 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421021 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68944525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26247-79-0
Summenformel (C5H8NNaO4)n
Synonym Glutamic acid homopolymer sodium salt, L-Glutamic acid polymer sodium salt
SMILES N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1