Learn More
Thermo Scientific™ gamma-Secretase Inhibitor II
Artikelnummer. 15486599
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15486599 1 mg 1 Milligramm
15476599 5 mg 5 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15486599
Marke: Thermo Scientific™ J64828.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein zelldurchlässiger, reversibler und selektiver Peptidomimet-Inhibitor der --Sekretase
Summenformel C20H30N2O4
Formelmasse 362.47
Synonym MW167
Produkttyp gamma-Secretase Inhibitor
Form Fest