Learn More
MedChemExpress Ganciclovir
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 255.23 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.1% |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 60 mg/mL (235.08 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (6.54 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 82410-32-0 |
| Synonym | BW 759∣ 2'-Nor-2'-deoxyguanosine |