Learn More
STEMCELL Technologies GANT 58
Artikelnummer. 17170302
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17170302 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 17170302
Marke: STEMCELL Technologies 73984
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hedgehog pathway inhibitor; Inhibits GLI1
  • GANT 58 inhibits the Hedgehog signaling pathway downstream of Smoothened and Suppressor of Fused (SUFU) leading to GLI1 nuclear accumulation (Joo et al.; Stanton & Peng)
  • GANT 58 demonstrates antiproliferative and antitumor activity in vivo (Beauchamp et al.; Joo et al.)
  • Reduces anchorage-independent growth in Ewing Sarcoma cells (Beauchamp et al.; Joo et al.)
  • Inhibits prostate cancer tumor growth (Lauth et al.)
  • Causes cell cycle arrest and apoptosis in acute leukemia T cells (Hou et al.)
Spezifikation
CAS 64048-12-0
Synonym NSC 75503
Menge 10 mg
Summenformel C24H16N4S
Reinheit ≥ 98%