missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies GANT 58
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
- GANT 58 inhibits the Hedgehog signaling pathway downstream of Smoothened and Suppressor of Fused (SUFU) leading to GLI1 nuclear accumulation (Joo et al.; Stanton & Peng)
- GANT 58 demonstrates antiproliferative and antitumor activity in vivo (Beauchamp et al.; Joo et al.)
- Reduces anchorage-independent growth in Ewing Sarcoma cells (Beauchamp et al.; Joo et al.)
- Inhibits prostate cancer tumor growth (Lauth et al.)
- Causes cell cycle arrest and apoptosis in acute leukemia T cells (Hou et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 64048-12-0 |
| Synonym | NSC 75503 |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C24H16N4S |
| Reinheit | ≥ 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur