Learn More
Brady™ Gas Cylinder-Anhänger, dreiteilig
Gas Cylinder-Anhänger geben deutlich Aufschluss über den Status des Zylinders.
Marke: Brady™ 306718
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die einzelnen Abschnitte werden mit der Zylinder-ID versehen und in den verschiedenen Lebenszyklusphasen (voll, in Verwendung, leer) abgerissen
- Einseitiger Anhänger mit Stanzloch zur Befestigung mit Kabelbindern
- Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen
- Individuell anpassbar
- Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden
- Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig
- Zu 100 % recycelbar
Spezifikation
Black, Red, Yellow, Green, White | |
Polypropylene | |
150 mm | |
80 mm |