Learn More
ROBU VitraPOR™ Gasverteilungsrohr, Typ A
Mit zentralem Napf
178.00 € - 244.00 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16812986
|
ROBU VitraPOR™
19251 |
1 | 25 mm |
178.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16802986
|
ROBU VitraPOR™
19250 |
0 | 25 mm |
178.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16852986
|
ROBU VitraPOR™
19340 |
0 | 34 mm |
203.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16842986
|
ROBU VitraPOR™
19254 |
4 | 25 mm |
209.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16872986
|
ROBU VitraPOR™
19342 |
2 | 34 mm |
203.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16882986
|
ROBU VitraPOR™
19343 |
3 | 34 mm |
203.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16892986
|
ROBU VitraPOR™
19344 |
4 | 34 mm |
238.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16832986
|
ROBU VitraPOR™
19253 |
3 | 25 mm |
178.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16862986
|
ROBU VitraPOR™
19341 |
1 | 34 mm |
244.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16822986
|
ROBU VitraPOR™
19252 |
2 | 25 mm |
178.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Verwendung zur feinen Gasverteilung in Flüssigkeiten.
- Sie zeichnen sich durch hohe chemische Resistenz, minimale Wärmedehnung sowie hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
Spécification
Borosilikatglas 3.3 | |
Typ A |