Learn More
Trajan Scientific and Medical Gasfilter-Anschlusseinheit
Die Gasfilteranschlusseinheit verfügt über Einlass- und Auslassanschlüsse für die Gasleitung, und das System kann an der Wand montiert oder an einem Tisch befestigt werden. Die Anschlusseinheiten werden mit 1-, 2- oder 4-Filterkapazität geliefert und sind für 1/4 Zoll- oder 1/8 Zoll-Gasleitungen erhältlich
Marke:  Trajan Scientific and Medical 1035018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15750959
  • 283.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfache Installation in der Gasleitung
  • Kann entweder an der Wand montiert oder auf einem Tisch befestigt werden
  • Erhältlich mit einer 1-, 2- oder 4-Filterkapazität
Spezifikation
Spezifikation
1/8-Zoll-Anschlüsse
Gasfilter
1/8 Zoll
1-Position-Verbindungseinheit
JE
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke