Learn More
Carl Roth™ Gas Permeable Self-Adhesive Sealing Film
Artikelnummer. 10711333
Encompass_Preferred
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Artikelnummer. 10711333
Marke: Carl Roth™ T093.1
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Material Polyurethane Base
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 153 mm
Anzahl pro Packung 1 Each
Abmessungen (L x B) 153 x 78 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prevents contamination from cavity to cavity
Produkttyp Gas Permeable Sealing Film
Haftmittel Yes
Dicke 25 μm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.