Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gasspülflaschen-Aufsatz mit Filterscheibe
Gasspülkopf für Flaschen nach DIN 12463
56.23 € - 83.85 €
Spezifikation
Material | Duran Schläuche |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gaswaschflaschen gemäß DIN 12463 |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10508431
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510402 |
Olivfarbene Verbindungsstücke |
56.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11973551
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510411 |
GL 14 Anschlüsse |
83.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Mit Kegel NS 29/32
- Material: DURAN™ Schläuche
Spezifikation
Duran Schläuche | |
Gaswaschflaschen gemäß DIN 12463 | |
1 |