missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAS1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen GAS1
Konzentration 0.39 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16877904
Unterlagen ansehen
Proteintech
17903-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16867904
Unterlagen ansehen
Proteintech
17903-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Growth arrest-specific 1 plays a role in growth suppression. GAS1 blocks entry to S phase and prevents cycling of normal and transformed cells. Gas1 is a putative tumor suppressor gene.
Spezifikation

Spezifikation

GAS1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P54826
2619
GAS1 Fusion Protein Ag12275
Primary
-20°C
GAS1
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
GAS 1, GAS1, growth arrest 1
GAS1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.