Learn More
Fisherbrand™ Konzentrischer Ringdeckel für Precision™-Wasserbäder, 6 Löcher, für 20 l- und 28 l-Wasserbad
Diese Fisherbrand™ Deckel werden mit Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Deckel werden mit Precision Dubnoff- und Flachform-Schüttelbädern verwendet.
Begasungshauben- Ermöglichen eine Kontrolle der eine Probe umgebenden Atmosphäre
- Verbessern die thermische Homogenität und reduziert den Energieverbrauch
- Poliertes Edelstahl mit Gas-Fitting aus Kunststoff
- Jedes Laborbad kann 1 große oder 2 kleine Hauben aufnehmen.
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Abdeckung für konzentrische Ringsätze, 6 Löcher | |
Precision 20 l- und 28 l-Universalwasserbäder | |
6 |
20 l, 28 l | |
Edelstahl | |
1 Jahr |