Learn More
MedChemExpress Gastrin I, human
Artikelnummer. 16419518
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16419518 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419518 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP1097
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gastrin I, human is the endogenous peptide produced in the stomach, and increases gastric acid secretion via cholecystokinin 2 (CCK2) receptor.
Spezifikation
Reinheit 99.5%
CAS 10047-33-3
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 2098.2 g/mol
Produkttyp Reference compound
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : 50 mg/mL (23.83 mM∣Need ultrasonic)