Learn More
Gatifloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471059
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471059 1 g 1 Gramm
16456757 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471059 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10581
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gatifloxacin (AM-1155; BMS-206584; PD135432) is a potent fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Gatifloxacin inhibits bacterial type II topoisomerases (IC50=13.8 μg/ml for S. aureus topoisomerase IV) and E. coli DNA gyrase (IC50=0.109 μg/ml). Gatifloxacin can be used to treat bacterial conjunctivitis in vivo.
Gatifloxacin (AM-1155
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gatifloxacin
Physikalische Form Solid
CAS 112811-59-3
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22FN3O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym AM-1155 BMS-206584 PD135432
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (5.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1NCCN(C2=C(F)C=C3C(N(C4CC4)C=C(C(O)=O)C3=O)=C2OC)C1
Molekulargewicht (g/mol) 375.39
Formelmasse 375.39
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research