missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBA Monoclonal Antibody (OTI2C12), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17512583
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17512583 30 μL 30 Mikroliter
17592573 100 μL -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17512583

Marke: Origene Technologies TA803473S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GBA Monoclonal antibody specifically detects GBA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Spezifikation

Antigen GBA
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2C12
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen RMND5A
Gen-Zugriffsnummer Q9H871
Gen-Alias acid beta glucosidase; acid beta-glucosidase; Alglucerase; betaGC; beta-GC; Beta-glucocerebrosidase; Cholesterol glucosyltransferase; Cholesteryl-beta-glucosidase; D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase; Gba; GBA1; GBAP; GBAP1; GC; GCase; GCB; GLUC; glucocerebrosidase; glucosidase, beta, acid; glucosylceramidase; glucosylceramidase beta; glucosylceramidase beta pseudogene 1; glucosylceramidase-like protein; imiglucerase; Lysosomal acid GCase; Lysosomal acid glucosylceramidase; lysosomal glucocerebrosidase; SGTase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-249 of human RMND5A produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64795
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.