missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBA Monoclonal Antibody (OTI2C12), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17592573
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
30 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17592573 100 μL -
17512583 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17592573

Marke: Origene Technologies TA803473

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GBA encodes a lysosomal membrane protein that cleaves the beta-glucosidic linkage of glycosylceramide, an intermediate in glycolipid metabolism. Mutations in this gene cause Gaucher disease, a lysosomal storage disease characterized by an accumulation of glucocerebrosides. A related pseudogene is approximately 12 kb downstream of this gene on chromosome 1. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Spezifikation

Antigen GBA
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2C12
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen GBA
Gen-Zugriffsnummer P04062
Gen-Alias GBA1, GCB, GLUC
Gensymbole GBA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 40-315 of human GBA produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2629
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.