Learn More
GBR 12909-Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15423419 10 mg 10 Milligramm
15433419 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60684.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dopaminaufnahme-Inhibitor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67469-78-7
Summenformel C28H34Cl2F2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 523.49
MDL-Nummer MFCD00055193
InChI-Schlüssel MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104920
ChEBI CHEBI:64086
IUPAC-Name 1-[2-[bis(4-fluorphenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazin;dihydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1CCCC2=CC=CC=C2)CCOC(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GBR 12909 dihydrochloride
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Synonym vanoxerine dihydrochloride, gbr 12909 dihydrochloride, vanoxeamine, gbr-12909 dihydrochloride, vanoxerine hydrochloride, unii-mwo1ip03ev, mwo1ip03ev, vanoxerine dihydrochloride gbr12909, gbr12909 dihydrochloride, 1-2-bis 4-fluorophenyl methoxy ethyl-4-3-phenylpropyl piperazine dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO to 50mM; Soluble to 5mM in water with warming.
Formelmasse 523.49
Physikalische Form Pulver