Learn More
SGE™ Zubehör für GC-Einlass-Liner
Zubehör für GC-Einlasseinsätze
Marke:  SGE™ 0726536
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12945711
  • 53.20 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Viton™ O-Ring—Kann bei Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F) verwendet werden
  • Graphit-Dichtungsringe—Kann bei Temperaturen bis zu 450 °C (842 °F) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Perkin-Elmer, geeignet für Inlet Liner mit 6,2 mm Außendurchmesser
Viton O-Ring
300 °C
Auskleidungszubehör für SGE GC-Einlass