Learn More
GCLC Antibody (S08-2F5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00 € - 645.00 €
Spezifikation
| Antigen | GCLC |
|---|---|
| Klon | S08-2F5 |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18646853
|
Novus Biologicals
NBP3-19644-100ul |
100 μg |
645.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18634683
|
Novus Biologicals
NBP3-19644-50ul |
50 μg |
421.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
GCLC Monoclonal antibody specifically detects GCLC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| GCLC | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| EC 6.3.2.2, gamma-ECS, Gamma-glutamylcysteine synthetase, GCS, GCS heavy chain, GLCL, GLCLCGCL, glutamate--cysteine ligase catalytic subunit, glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit | |
| A synthetic peptide of human GCLC (Uniprot # P48506) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S08-2F5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Lipid and Metabolism | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 2729 | |
| IgG | |
| Affinity purified |