missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GCLM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-38134-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GCLM Polyclonal antibody specifically detects GCLM in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| GCLM | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 | |
| Gamma-ECS regulatory subunit, Gamma-glutamylcysteine synthetase regulatory subunit, GCS light chain, GLCLRglutamate--cysteine ligase regulatory subunit, glutamate-cysteine ligase (gamma-glutamylcysteine synthetase), regulatory(30.8kD), Glutamate--cysteine ligase modifier subunit, glutamate-cysteine ligase regulatory protein, glutamate-cysteine ligase, modifier subunit, GSC light chain | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-274 of human GCLM (NP_002052.1).,, Sequence:, AQLDSVIIASPPIEDGVNLSLEHLQPYWEELENLVQSKKIVAIGTSDLDKTQLEQLYQWAQVKPNSNQVNLASCCVMPPDLTAFAKQFDIQLLTHNDPKELLSEASFQEALQESIPDIQAHEWVPLWLLRYSVIVKSRGIIKSKGYILQAKRRGS | |
| 20 μL | |
| Cancer | |
| 2730 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur