Learn More
GCN2iB, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493186
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493186 25 mg 25 Milligramm
16490957 50 mg 50 Milligramm
16484668 10 mg -
16475506 100 mg 100 Milligramm
16437387 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493186 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112654
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GCN2iB is an ATP-competitive inhibitor of a serine/threonine-protein kinase general control nonderepressible 2 (GCN2), with an IC50 of 2.4 nM.
GCN2iB is an ATP-competitive inhibitor of a serine/threonine-protein kinase general control nonderepressible 2 (GCN2), with an IC50 of 2.4 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GCN2iB
CAS 2183470-12-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H12ClF2N5O3S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (36.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(Cl)=CN=C1OC)(NC2=CC=C(F)C(C#CC3=CN=C(N)N=C3)=C2F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 451.83
Formelmasse 451.83
Reinheit (%) 97.26%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease