Learn More
Invitrogen™ GCSH Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5U2H0)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen GCSH
Klon 5U2H0
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283389
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558155
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283725
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558156
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SVRKFTEKHE WVTTENGIGT VGISNFAQEA LGDVVYCSLP EVGTKLNKQD EFGALESVKA ASELYSPLSG EVTEINEALA ENPGLVNKSC YEDGWLIKMT LSNPSELDEL MSEEAYEKYI KSIEE.
The glycine cleavage system catalyzes the degradation of glycine. The H protein (GCSH) shuttles the methylamine group of glycine from the P protein (GLDC) to the T protein (GCST).
Spezifikation
Spezifikation
GCSH
1 mg/mL
ELISA, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P23434
2653
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-173 of human GCSH (NP_004474.2).
Antibody
5U2H0
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
GCSH
1100001L02Rik; 5730591C18Rik; GCE; Gcsh; Glycine cleavage system H protein, mitochondrial; glycine cleavage system protein H; glycine cleavage system protein H (aminomethyl carrier); lipoic acid-containing protein; mitochondrial glycine cleavage system H-protein; NKH
GCSH
Primary
Protein A