Learn More
Liebherr™ Umluft-Kühl- und Tiefkühlgerät der GCv Serie
Bietet doppelte Kühlleistung mit zwei separaten Kühlkreisläufen und zwei Kompressoren. Das Liebherr™ Umluft-Kühl- und Tiefkühlgerät der GCv-Serie verfügt über einen oberen Kühlschrank mit verstellbaren Einlegeböden und ein unteres Gefrierfach mit Behältern auf Einlegeböden mit separaten Verschlüssen für jedes Fach.
Marke: Liebherr™ GCv 4060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 82.00000kg
Beschreibung
- Elektronische Steuerungen mit digitaler Temperaturanzeige: Bietet gut sichtbare, benutzerfreundliche Bedienelemente ohne Öffnen der Tür sowie einen Temperaturalarm
- Separate Kühlkreisläufe/Kompressoren: Ermöglicht eine unabhängige Temperatureinstellung und eliminiert den Luftaustausch, um eine Geruchsübertragung zu verhindern
- Umluftkühlung: Hocheffiziente Lüfter sorgen für ein schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Artikel und halten eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum aufrecht
- Separat abschließbare Fächer: Robuste Schlösser sind für extreme Bedingungen ausgelegt und funktionieren unabhängig von den Griffen
- Leistungsstarkes Kühlsystem: Die hochwertigen Komponenten reduzieren den Energieverbrauch und dadurch die Betriebskosten
- Umweltfreundliches Kühlmittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
107 l | |
-14°bis -28 °C | |
HardLine, mit Slimline-Griff | |
Rechts, austauschbar | |
3 | |
45 kg (Kühlschrank), 24 kg (Tiefkühlgerät) | |
Automatisch | |
R 600a | |
70 mm | |
Digital, Extern | |
Elektronisch | |
61,5 x 60 x 200 cm (L x B x H) | |
1,5 A | |
50 Hz | |
88 kg |
254 l | |
1°bis 15 °C | |
2 | |
Drahtbehälter (Tiefkühlgerät) | |
4 (3 verstellbar, Drahtgitter) Kühlschrank; 2 (Glas, unterhalb der Behälter) Tiefkühlgerät | |
2 Kompressoren | |
Türschloss | |
Edelstahl | |
Weißer Kunststoff | |
Edelstahl | |
Temperaturalarm, einstellbare Füße | |
1,447 kWh/23 h | |
220/240 V | |
200 W | |
82 kg |