Learn More
GDF11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550631
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15604565
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total GDF11 protein.
GDF11 Polyclonal antibody specifically detects GDF11 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
GDF11
Polyclonal
Unconjugated
GDF11
BMP11; BMP-11; bone morphogenetic protein 11; GDF11; GDF-11; growth differentiation factor 11; growth/differentiation factor 11
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10220, 14561
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O95390, Q9Z1W4
GDF11
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human growth differentiation factor 11
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales