Learn More
Cytiva GSTPrep™ FF 16/10-Säule
Schnelle und einfache Aufreinigung von GST-getaggten rekombinanten Proteinen in einem Schritt
Marke: Cytiva 28-9365-50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09990kg
Beschreibung
Glutathion Sepharose™ 4 Fast Flow ist in 20 ml-GSTPrep Säulen zur Aufreinigung von GST-getaggten Proteinen (sowie Glutathion-S-Transferasen und glutathionabhängige Proteine) vorgepackt. Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion.
Merkmale:
- Bindet ca. 200 mg rekombinantes GST/Säule
- Einfache Bedienung mit Pumpe oder Chromatographiesystem (z. B. Akta™)
GSTPrep FF 16/10 vorgepackte Säulen
- Volumen: 20 ml
- Abmessungen: 1.6 x 10 cm
- Empfohlene Flussrate (H2O bei Raumtemperatur): 1 bis 10 ml/min (30 bis 300 cm/h)
- Max. Flussrate (H2O bei Raumtemperatur): 10 ml/min (300 cm/h)
- Max. Druck während Betrieb (H2O bei Raumtemperatur): 1.5 Bar (0.15 MPa, 22 psi)
- Hardwareseitiger Druckgrenzwert: 5 Bar (0.5 MPa, 73 psi)
- Lagerung/Temperatur: 20 % Ethanol; 4 °C bis 30 °C
Spezifikation
1M Acetat, pH 6, 0.1M NaOH, 70 % Ethanol oder 6M Guanidin-Hydrochlorid | |
20 ml | |
16 mm | |
3.9 Zoll | |
< 10 ml/min | |
1.5 bar | |
90μ m | |
4 bis 30 °C | |
Reinigung von Glutathion S-Transferasen und Glutathion-abhängigen Proteinen |
GSTPrep Glutathion-Sepharose 4 FF-Säule | |
0.62 Zoll | |
1 x 20mL | |
100 mm | |
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker | |
3 bis 12 | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
Ion Exchange Column |
Sicherheit und Handhabung
- GSTPrep FF 16/10
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.