Learn More
Cytiva PD MiniTrap™ G-10 Probenvorbereitungssäulen
Für den Pufferaustausch und die Aufreinigung biologischer Proben, z. B. von Peptiden, kleinen Proteinen und Oligosacchariden Cytiva Life Sciences™ PD MiniTrap™ G-10 Probenvorbereitungssäulen sind vorgepackte Schwerkraftsäulen für den einmaligen Gebrauch.
Marke: Cytiva 28-9180-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.14330kg
Beschreibung
- Vorgepackt mit Sephadex™ G-10 Medium zur effektiven Entfernung von Kontaminationen wie Salzen, Farbstoffen und radioaktiven Markern
- Hohes Entsalzungsvermögen, ein Reinigungssystem ist nicht erforderlich
- Probenvolumen von 100 bis 300 μl können verarbeitet werden
- Stabil in allen herkömmlich verwendeten Puffern
Probenaufreinigung im Vorfeld von Flüssigkeitschromatographie, Elektrophorese und MS
Spezifikation
0.2 M NaOH, 0.2 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 24 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Aceto-Nitril | |
2.1 ml | |
9.7 mm | |
1,2 in. | |
24 bis 49 cm/h | |
Polyethylen | |
40 bis 120 μm in trockener Form, 55 bis 165 μm in nasser Form | |
4 bis 30 °C | |
Pufferaustausch und Reinigung biologischer Proben, bspw. von Peptiden, kleinen Proteinen und Oligosacchariden |
PD MiniTrap Sephadex G-10-Schwerkraftsäule | |
0,38 in. | |
Jeweils | |
28 mm | |
Anweisungen | |
2 bis13 | |
Quervernetztes Dextran | |
Gravity Column |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol