Learn More
Cytiva TE 62 Transfer Unit Accessory: Gel Cassette
Replacement gel cassette for use with Cytiva TE 62 Transfer Unit
Marke:  Cytiva 80620654
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22300kg
Artikelnummer. 12383929
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: With two foam sponges 3mm thick and 1 foam sponge 6mm thick
Beschreibung
Beschreibung
  • Hinged cassettes, molded of tough, glass-filled polyethersulfone for high durability, provide equal pressure across the gel
  • Cassettes load easily, with even contact between the gel and transfer membrane
Spezifikation
Spezifikation
TE 62 Protein Transfer Unit
Gel Cassette
Two Foam sponges 3mm thick and 1 Foam sponge 6mm thick
Complete packsize