Learn More
Biochrom Einzelzellenhalter mit Wasserthermostat
Arbeitet mit Wasserzirkulatoren, um konstante Temperaturen in einem Bereich von 5 °C bis 80 °C zu erreichen.
Marke: Biochrom 80-7100-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- 10 mm Schichtdicke
- Eine Flügelschraube
- Für Ultrospec 7000/8000/9000
Spezifikation
Cell Holder System | |
Ultrospec 7000/8000/9000 | |
Rectangular |
Reusable | |
Eine Flügelschraube | |
Wasser |