Learn More
GEFT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14839-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16873694
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).
Spezifikation
Spezifikation
GEFT
Polyclonal
Unconjugated
ARHGEF25
ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115557, 314904, 52666
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0
Arhgef25
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen