Learn More
Cytiva Packungen mit Gel-Färbetablett
Für den Einsatz mit dem Flüssigkeitszufuhrsystem Hoefer Processor Plus.
Marke: Cytiva 80-6444-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Packung enthält Gelfärbetablett, PTFE-beschichtetes Tablett, Deckel
Spezifikation
Hoefer Processor Plus Flüssigkeitsversorgungssystem | |
Gel-Färbetablett-Packung | |
Auflage für Gel-Färbetablett, PTFE-beschichtetes Tablett, Deckel | |
19 x 29 cm |