Learn More
MedChemExpress Gemcitabine
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 263.2 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Menge | 200 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (949.85 mM∣Need ultrasonic) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (47.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 95058-81-4 |
| Synonym | LY 188011 |