Learn More
Gemcitabine elaidate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438427
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438427 5 mg -
16421907 50 mg 50 Milligramm
16415748 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16438427 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13538
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Gemcitabine elaidate (CP-4126) is lipophilic pro-drug of Gemcitabine. Gemcitabine elaidate is converted to Gemcitabine by esterases in order to be phosphorylated. Gemcitabine elaidate exhibits anti-tumor activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemcitabine elaidate
CAS 210829-30-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H43F2N3O5
Menge 5 mg
Synonym CP-4126 CO-101 Gemcitabine 5'-elaidate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 26 mg/mL (49.28 mM)
SMILES O[C@@H](C(F)(F)[C@H](N1C(N=C(C=C1)N)=O)O2)[C@H]2COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 527.64
Formelmasse 527.64
Reinheit (%) 97.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease