Learn More
Gemcitabin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30040574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2.5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30040574 2.5 g 2.50 Gramm
30010974 50 mg 50 Milligramm
30008937 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040574 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3050002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122111-03-9
Summenformel C9 H11 F2 N3 O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 299.66
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, hydrochloride (1:1), Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, monohydrochloride (9CI), Gemcitabine hydrochloride, GEMORAL, Gemcitera, Gemsar, Gemzar, LY 188011 hydrochloride
IUPAC-Name 4-amino-1-[(2R,4R,5R)-3,3-Difluor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on; Hydrochlorid
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemcitabine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Formelmasse 299.0484
Reinheit (%) >95%