Learn More
Gemin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15596572
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: QALAEKVKEA ERDVSLTSLA KLPSETIFVG CEFLHHLLRE WGEELQAVLR Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
Gemin 4 Polyclonal antibody specifically detects Gemin 4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Gemin 4
Polyclonal
Unconjugated
GEMIN4
4932415L08Rik; AU015359; component of gems 4; DKFZp434B131; DKFZp434D174; gem (nuclear organelle) associated protein 4; gem nuclear organelle associated protein 4; gem-associated protein 4; GEMIN4; Gemin-4; HC56; HCAP1; HCC-associated protein 1; HHRF-1; p97; RGD1563715
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
50628
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P57678
GEMIN4
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GEMIN4