Learn More
Invitrogen™ Precision gRNA Synthese-Kit
Einfaches, gebrauchsfertiges Expressionsvektor-Komplettsystem für CRISPR-Cas9. Transfektionsbereite Guide-RNA (gRNA) in nur vier Stunden.
Marke: Invitrogen™ A29377
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : III
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke Nicht für die Diagnostik bestimmt.
Beinhaltet:
- 5x TranskriptaidTM-Reaktionspuffer
- DNase I, RNase-frei (1 U/μl)
- Nukleasefreies Wasser
- NTP-Mix (je 100 mM ATP, GTP, CTP,
- UTP in Tris Puffer)
- Kontroll-gRNA, Vorwärts- und Rückwärtsprimer (10 μm-Gemisch) 2
- Bindungspuffer
- Waschpuffer 1 (konzentriert)3
- Waschpuffer 2 (konzentriert)4
- Nukleasefreies Wasser
- Gene JETTM RNA-Aufreinigungsmikrosäulen und Entnahmeröhrchen
- Elutionsröhrchen, 1,5 ml
Beschreibung
Einfaches, gebrauchsfertiges Expressionsvektor-Komplettsystem für CRISPR-Cas9.Das GeneArt Precision gRNA Synthesis Kit ist ein Komplettsystem für die schnelle Synthese von Guide-RNA (gRNA), die mit GeneArt Platinum Cas9-Nuklease oder GeneArt CRISPR Nuklease-mRNA komplexiert. Beginnend mit zwei kurzen einsträngigen Oligos, die für die Zielsequenz codieren, wird das gRNA-Template in einer kurzen ‘One-Pot’-PCR-Reaktion mit einem T7-Promoter zusammengesetzt. Das entstandene Produkt wird dann als Template in einer In-vitro-Transkription (IVT) verwendet und durchläuft anschließend eine schnelle Aufreinigung, die in nur vier Stunden transfektionsbereite gRNA liefert. Die daraus resultierende gRNA kann auch mit unserer gebrauchsfertigen GeneArt Platinum Cas9-Nuklease oder GeneArt CRISPR-Nuklease-mRNA kotransfiziert werden. Weder das Protein- noch das mRNA-Cas9-Format erfordert eine Plasmidmanipulation, wodurch beide für den Einsatz in Hochdurchsatzverfahren sowie in Multiplex-Verfahren mit genomweiter Zellmanipulation geeignet sind.- Schnelle Assemblierung und Synthese eines beliebigen gRNA-Targets innerhalb von nur vier Stunden einschließlich Template-Assemblierung
- Hohe Ausbeute (>10 μg) und Konzentration (>200 ng/μl) von gRNA
Zertifizierungen
CoA
Recommended Storage
gRNA Prep Kit, store at -5 to -30°C and gRNA Cleanup Kit, store at room temperature
Spezifikation
• gRNA-Vorbereitungskit, bei -5 ° bis -30 °C lagern • gRNA-Reinigungskit, bei Raumtemperatur lagern |
|
Kit | |
CRISPR-Cas9 | |
T7 | |
25 Reaktionen | |
200 ng/μl | |
25 Reaktionen |
Flüssig | |
Schnell | |
gRNA-Synthesekit | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
> 10 µg mit > 200 ng/µl gRNA | |
RNA | |
Oligos (DNA) |
Sicherheit und Handhabung
- GENEART GRNA KIT
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid, Guanidine hydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.