Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Cells
Artikelnummer. 10742524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10742524 8 x 106 Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10742524 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1783
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Glucagon-like Peptide 1 Receptor (GLP1R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Glucagon-like Peptide 1 Receptor (GLP1R) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cells (Cat. No. K1129) contain a beta-lactamase reporter gene under control of the CRE response element.
The GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_002062.2
Assay-Eingabe Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung K1783 GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen
(LiveBLAzer™-FRET B⁄G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Enthält:
• GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen
• GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll
• Analysenzertifikat
Die GeneBLAzer™ GLP1R-CRE-bla CHO-K1-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) GPCRs
Gensymbol GLP1R
Enthält GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Zellen, GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
Populationsstatus Pool aus stabilen Zellen
Produktlinie GeneBLAzer
Proteinfamilie GPCR (G-Protein-gekoppelte Rezeptoren)
Menge 8 x 106 Zellen
Anzeigewert Endpunkt
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Zieleintrag GLP1R
Typ GLP1R-CRE-bla CHO-K1 Zelle
Zelllinie CHO-K1
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCRs